Learn More
Thermo Scientific™ Strip di provette ABgene™ EasyStrip™ Plus con tappi piatti attaccati
Strip di provette Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus con tappi piatti attaccati progettata per ridurre il rischio di contaminazione incrociata nei saggi PCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB2000
337.89 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Per la preparazione nella citocentrifuga Thermo Scientific Shandon Cytospin™
- Autoclavabile e riutilizzabile
Certifications
Certificato esente da DNA umano, RNasi e DNasi
Specifica
Certificato esente da DNA umano, RNasi e DNasi | |
Temperatura ambiente | |
Termociclatori |
Trasparente | |
250 strip | |
Piatto |