Learn More
Ebro Electronic™ Datalogger serie EBI 40
Click to view available options
Canali:
6
12
Protezione IP:
IP30
IP40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Data logger multicanale per la misura della temperatura con sonde a termocoppia di tipo K o T. Data logger di temperatura con certificato di calibrazione di fabbrica a 2 punti.
Specifica
Specifica
| Tipo | Datalogger |
| Tipo di display | TFT |
| Memoria dati | 20,000/Channel |
| Calibrazione | Calibrated |
| Tipi di allarme | None |
| Software Type | Winlog.pro |
| Canali | 12 |
| Certificazione/Conformità | Factory calibration certificate |
| Protezione IP | IP40 |
| Modello | EBI 40 TC-02 |
| Vedi altri risultati |