Learn More
IBA Lifesciences™ EBV LMP2 Peptide CLGGLLTMV (HLA-A*0201)
Codice prodotto. 15342166 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 15342166
Marca: IBA Lifesciences™ 67079901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
EBV LMP2 peptide CLGGLLTMV (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from human Epstein-Barr virus (EBV) latent membrane protein 2 (LMP2) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Specifica
Purezza >85%
Livello di endotossine Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) T Cell Stimulation
Liofilizzato Yes
Quantità 1 mg