Learn More
Macherey-Nagel™ EC Analytical HPLC Column
Marca: Macherey-Nagel™ 720125.40
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Silica Base | |
4 mm | |
200 mm | |
5 μm | |
L45 | |
Silica | |
Steric Selectivity |
Analytical Column | |
For HPLC Enantiomer Separation | |
CH3OH - 0.1 % TEAA pH 4 (65:35) | |
100 Å | |
Permethylated β-cyclodextrin | |
Steric Selectivity | |
Analytical EC Column |