Learn More
Cytiva ECL Select Western Blotting Detection Reagent
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Western Blotting Detection Reagent
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
High signal intensity makes ECL Select suitable for the most demanding Western blotting applications, allowing for detection of minute protein quantities. Its long lasting signals allow for multiple exposures and a convenient time window between experiment and analysis. Signals can be detected with CCD camera or X-ray film.
- Improved sensitivity: Produces a very high signal intensity
- Quantitative measurements: Linear dynamic range allowing for quantitation of medium to very low abundant proteins
- Works with a wide range of antibody dilutions, reducing the need for lengthy optimization
- Optimized for imaging with ImageQuant LAS 4000 and compatible with Amersham™ Hyperfilm
- Compatible with Rainbow™ Molecular Weight Markers and ECL DualVue Western Blotting Markers
- Optimized for use with Amersham Hybond-P (PVDF) membranes and compatible with Hybond ECL (nitrocellulose) membranes
Specifica
Specifica
| Product Type | Western Blotting Detection Reagent |
| Contenuto kit | 50 mL luminol, 50 mL peroxide |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blotting detection of medium to very low protein levels |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ECL Select
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360D-Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: imidazole, trometamol, ethanediol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 4% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 4% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.