Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μL Pipette Tips with Tubegard™
These pipette tips fit the most popular 10 μL pipettors.
25.35€ - 70.35€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 10 μL |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 38.1 mm |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16693892
|
Labcon™
1036-260-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Non-sterile | Refill |
50.65€
pezzi 1344 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16603902
|
Labcon™
1036-800-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Non-sterile | Bagged |
25.35€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16613902
|
Labcon™
1036-965-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Sterile | Rack, 96 |
62.75€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16691903
|
Labcon™
1036-960-006-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | Non-sterile | Rack, 96 |
54.25€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17577796
|
Labcon™
1036-265-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | Sterile | Refill |
70.35€
pezzi 1344 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Extended Length with TubeGard™
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
10 μL | |
Autoclavable | |
38.1 mm | |
UltraFine, TubeGard | |
No |
Non-filtered | |
1.5 in. | |
Liquid Handling | |
Single-use | |
Polypropylene Resin |