Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000 μL Blue Pipette Tips
These tips fit most popular 1000 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1041-965-006-9
5.88 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.13400kg
Descrizione
- UltraFine™ point
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
1000 μL | |
Sterile | |
Autoclavable | |
75.9 mm | |
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free | |
E-beam | |
UltraFine | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |
Non-filtered | |
Blue | |
2.98 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity | |
Liquid Handling | |
Rack, 96 | |
96 Tips/Rack, 6 Racks/Pk., 8 Pk./Cs. | |
Universal Fit | |
Eclipse |