Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1042-960-006-9
41.33 EUR valido fino al 2024-11-30
Usa il codice promo "21681" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16621913
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
  • Fits Popular 1000 and 1250 μL Pipettors
  • With 2.03 mm wide orifice for viscous samples
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1250 μL
Non-sterile
Purple
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handling
96 tips/rack; 6 racks/Pk.; 8 Pk. / case
RT
Universal Fit
Eclipse FlexTop
Non-filtered
Natural
Autoclavable
88.9 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Wide Orifice
96 tips / rack
Single-use
No
Polypropylene USP Class VI Resin