Learn More
Sharpsguard™ Eco 11.5 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
22.25€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 9.27 L |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 275 mm |
Altezza (sistema metrico) | 249 mm |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17754854
|
Sharpsguard™
DD476OLR |
Orange |
22.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17764854
|
Sharpsguard™
DD476YLR |
Yellow |
22.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sharpsguard™ eco 11.5 is a multi-purpose container featuring a robust pail handle for easy transportation. A wider aperture allows easy insertion of larger items.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely into our POUDS™ mobile holders and bracket range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Specifica
9.27 L | |
275 mm | |
249 mm | |
1 Ea. |