Learn More
Sharpsguard™ Eco 7 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 7 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic
18.40€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5.80 L |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 248 mm |
Altezza (sistema metrico) | 207 mm |
Peso (sistema metrico) | 447 g |
Da utilizzare con (applicazione) | Disposal by Incineration |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17784844
|
Sharpsguard™
DD473OLR |
Orange |
18.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17794844
|
Sharpsguard™
DD473YLR |
Yellow |
18.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Sharpsguard™ eco 7 is a multi-purpose container featuring a robust pail handle for easy transportation.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely on our POUDS™ bracket range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Specifica
5.80 L | |
207 mm | |
Disposal by Incineration |
248 mm | |
447 g | |
POUDS™ Bracket Range |