Learn More
Ansell™ Econohands™ 87-190 Series Yellow Natural Rubber Latex Extra Thin Gloves
Codice prodotto. p-8005174
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12697011
Marca: Ansell™ 87190100BP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Econohands™ 87-190 Series Yellow Natural Rubber Latex Extra Thin Gloves - Extra thin glove for excellent sensitivity. Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
  • Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
  • Thickness of 0.35 mm, provides outstanding sensitivity.
  • Excellent price/quality ratio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Materiale polso Natural Rubber Latex
Applicazioni Industrial
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Yellow
Latex Free No
Materiale Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.0138 in.
Palm Thickness (Metric) 0.35 mm
Product Type Extra Thin Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 0.0138 in.
Spessore (sistema metrico) 0.35 mm
Colore polso guanto Yellow
Stile polso guanto Straight
Materiale rivestimento interno Cotton Flocking
Quantità 12 paia
Resistente a Liquid & mechanical resistant
Serie 87-190