Learn More
Fisherbrand™ Mechanical Benchtop Counter
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Descrizione:
6-key Counter
9-key Counter
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
320 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
- Each key records up to 999
- Total window keeps track of total number of strokes made on all other keys
- Bell rings when total reaches 100 blood cell key labels
- HS5360A:
- Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly., and Total,
- Measures 250 x 76 x 56 mm
- HS5360B:
- Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono., and Total,
- Measures 320 x 76 x 56 mm
- HS5360A:
Specifications
Specifications
| Product Type | Contatore economico da banco |
| Tipo di display | Mechanical |
| Descrizione | 9-key Counter |
| Modello | HS5360B |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 56 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Show More |