Learn More
Epredia™ Edge-Rite™ Disposable Microtome Blades
Experience consistent quality from blade to blade and sample to sample with Epredia™ Edge-Rite™ disposable microtome blades.
153.00€ - 164.00€
Specifica
Product Type | Disposable Microtome Blade |
---|---|
Materiale | Surgical-grade Steel |
Monouso | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Profilo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profilo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12688066
|
Epredia™
4275H |
High |
164.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12729346
|
Epredia™
4280L |
bassa |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Surgical-grade steel
- High- and low-profile blades are specially coated to increase longevity and optimize section quality
Low profile blades:
- Blades are 20% thicker than traditional blades to increase knife edge stability, which allows for excellent ribboning and facilitates usage in cryostats
- Blades are 5% longer, allowing for more sections per blade
- Blades fit any low-profile blade holder
Specifica
Disposable Microtome Blade | |
Surgical-grade Steel | |
Yes |