Learn More
EDTA disodium salt in aqueous solution, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
83.22 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
1 L
Descrizione
- Molarity: 0.0099 - 0.0101
Specifica
CAS | 139-33-3 |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula molecolare | C10H14N2Na2O8 |
Numero MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
Quantità | 1 L |
Sinonimo | Edetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt, Idranal III, Kestranal™ 2 S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt |
InChI Key | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
IUPAC Name | disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate |
Molecular Weight (g/mol) | 336.21 |