Learn More
EDTA disodium salt dihydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10675522
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Laboratory Reagent
Identificatori chimici
CAS 6381-92-6
Formula molecolare C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
Numero MDL MFCD00150037,MFCD00003541
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate , Edetate disodium dihydrate , Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate , Kestranal™ 2 S 2 H2O , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate , Titriplex III , Kestranal™ 2 S dihydrate , Edetic acid disodium salt dihydrate , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 255°C
pH 4.0 - 6.0 (5% Solution at 25°C)
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101.0%
Imballaggio Plastic bottle for solids
Quantità 250 g
Materia insolubile max. 0.005%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EDTA disodium salt dihydrate BAKER ANALYZED Reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: EDTA disodium salt dihydrate