Learn More
EDTA disodium salt solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072116 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
pezzi 6
Codice prodotto. 15614280
Marca: Honeywell-Fluka 34550500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Peso formulazione 336.21g/mol
Quantità 500 mL