Learn More
Thermo Scientific Chemicals Efavirenz
Codice prodotto. 17291252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 17291252
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466620050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 154598-52-4 | C14H9ClF3NO2, C14H9ClF3NO2 | 315.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154598-52-4
Formula molecolare C14H9ClF3NO2
Specifica
Materiale o nome chimico Efavirenz
Quantità 5 g
Solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Punto di fusione 138.0°C
Peso formulazione 315.68
InChI Key XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
SMILES FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C12)C#CC1CC1
IUPAC Name (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 315.68
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Efavirenz
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Efavirenz