missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Egg-shaped PTFE Stir Bars
Egg-shaped PTFE Stir Bars ensure complete mixing.
6.55€ - 45.95€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12653606
|
Cole-Parmer™ Essentials
04768-85 |
19.05 mm | 70 mm |
45.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11795198
|
Cole-Parmer™ Essentials
04768-05 |
4.76 mm | 9.5 mm |
6.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Super-strong alnico V magnets remain coupled to drive magnets.
- One-piece coating of PTFE resists corrosion, heat, and cold.
- Chemically inert stir bars won't contaminate liquid being stirred.
- Guaranteed to be leakproof.
- Egg-shaped stir bars have oval magnets—ideal for use in round-bottom flasks.
- Shape conforms to flask bottom and ensures complete mixing.
- Low-friction PTFE coating ensures smooth spinning and maximum energy transfer.
Specifica
PTFE | |
1 Ea. | |
Egg | |
Stir Bar |