missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eicosapentaenoic Acid, MedChemExpress

MedChemExpress Eicosapentaenoic Acid (EPA) is an orally active Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (ω-3 LC-PUFA).

87.75€ - 446.85€

Specifica

CAS 10417-94-4
Formula molecolare C20H30O2
Molecular Weight (g/mol) 302.45
Percent Purity 98.0%
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16494437
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-B0660
50 mg
87.75€
50mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16488406
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-B0660
100 mg
112.05€
100mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16412196
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-B0660
500 mg
446.85€
500mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Eicosapentaenoic Acid exhibits a DNA demethylating action that promotes the re-expression of the tumor suppressor gene CCAAT/enhancer-binding protein δ (C/EBPδ). Eicosapentaenoic Acid activates RAS/ERK/C/EBPβ pathway through H-Ras intron 1 CpG island demethylation in U937 leukemia cells. Eicosapentaenoic Acid can promote relaxation of vascular smooth muscle cells and vasodilation.
Specifica

Specifica

10417-94-4
C20H30O2
302.45
98.0%
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

H227∣H314∣H318

missing translation for 'shelfLife' : Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month

Recommended Storage : Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month

SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato