Learn More
EIF3A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | EIF3A |
---|---|
Concentrazione | 0.44 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16804705
|
Proteintech
26178-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16894695
|
Proteintech
26178-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The German cDNA consortium.Specifica
EIF3A | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q14152 | |
8661 | |
EIF3A Fusion Protein Ag22515 | |
Primary | |
-20°C | |
EIF3A |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
eIF 3 theta, EIF3, eIF3 p167, eIF3 p170, eIF3 p180, eIF3 p185, eIF3 theta, EIF3A, EIF3S10, KIAA0139, P167, p180, p185, TIF32 | |
EIF3A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |