Learn More
UVP Lampada UV serie EL
Use these lamps for laboratory and inspection applications. UVP™ EL Series UV Lamps are manufactured with a durable, extruded metal housing and scratch resistant powder paint.
Marca:  UVP 95-0271-02
Codice prodotto. 11708251
  • 366.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rugged design is excellent for high usage
  • Lightweight for easy holding or place the lamp in the stand or cabinet for hands free operation
  • Built-in reflector enhances UV illumination
Specifica
Specifica
Lampada UV serie EL
4 W
Bianco
4 W, 220 V, 50 Hz
249 mm
97 mm
220 V
365/254 nm
249 x 97 mm
50 Hz
UVLS-24