Learn More
UVP Lampada UV serie EL
Use these lamps for laboratory and inspection applications. UVP™ EL Series UV Lamps are manufactured with a durable, extruded metal housing and scratch resistant powder paint.
Marca:  UVP 95-0275-02
Codice prodotto. 11778241
  • 544.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rugged design is excellent for high usage
  • Lightweight for easy holding or place the lamp in the stand or cabinet for hands free operation
  • Built-in reflector enhances UV illumination
Specifica
Specifica
UV Lamp
365 nm
302 x 96 mm
UVL-26
6 W
White
302 mm
96 mm