Learn More
Euro Protection™ Electrical Protection Gloves
25.94 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size 9
Descrizione
- Insulating gloves for live current work
- High dielectric protection
- Maximum operating voltage: 1000V
- Proof test voltage: 5000V
- Ergonomic shape
- Lightly powdered to facilitate donning and removal
- In natural latex honey color
- Un-bypassed cuff
- Recommended for use with leather overgloves to provide protection
Spécification
Certifications/Compliance (Europe) | EN60903:2003CEI 60903:2014EPI Catégorie III(Directive89/686/EEC)EN420 |
Colore | Amber |
Powdered | Powdered |
Size | 9 |
Da utilizzare con (applicazione) | Working with live current |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Leather overgloves |
Lunghezza (sistema metrico) | 41 cm (28 and 36 cm available on request) |
Tensione | Max: 100V |