Learn More
Hanna Instruments™ Electrode Storage Solution
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
230 mL
Dimensione della confezione:
230mL
Descrizione
- Specifically formulated to minimize microbial growth and to prevent any diffusion/osmotic effects
- Keep junction clear
- Ensure fast and reliable measurement
- To ensure optimum response time, glass sensor tip and reference junction of pH electrode should be kept moist and not be allowed to dry out when not in use
- Store the electrode by placing electrode in small glass filled with storage solution or replacing solution in protective cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 230 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH and ORP Electrodes |
| Tipo di soluzione di riempimento | Conservazione |
| Giunzione | Clear |
| Imballaggio | Bottle |