Learn More
Hanna Instruments™ Soluzione elettrolitica di riempimento
Click to view available options
Giunzione:
Double
Single
Concentrazione:
3.5M KCl
3.5M KCl + AgCl
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
pH and ORP electrode fill solution that contains 3.5M KCl which is specifically made for double junction electrodes and 3.5M KCl + AgCl specifically for single junction electrodes
- Convenient 30 mL bottles
- Clearly marked bottle with expiration date and lot number
- Four bottles of 30 mL 3.5M KCl (+ AgCl for single junction) electrolyte solution that ensures optimum measurement performance from your single junction pH or ORP electrode.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Concentrazione | 3.5M KCl |
| Tipo | Soluzione di riempimento elettroliti |
| Giunzione | Double |
| Quantità | Confezione da 4 |