Learn More
WTW™ Elettrolita per sensore galvanico di ossigeno WTW™
Click to view available options
Intervallo di pH:
12, 4 a 20 °C
Dimensione della confezione:
50mL
Descrizione
- Electrolyte for Galvanic Oxygen Sensors
- For use with Galvanic oxygen sensors StirrOx™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ and MPP-350 D.O. module
- Includes 1 bottle with 50mL
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Trasparente |
| Concentrazione | 3 mol/l |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sensori di ossigeno galvanici StirrOx™ G, CellOx™ 325, DurOx™ 325, TA 197 Oxi ConOx™ e modulo MPP-350 D.O. |
| Tipo | Elettrolita |
| Tipo di soluzione di riempimento | Elettrolita |
| Include | 1 bottiglia con 50 ml |
| Imballaggio | Bottiglia |
| Intervallo di pH | 12, 4 a 20 °C |
| Vedi altri risultati |