Learn More
Fisherbrand™ Bilancia elettronica
Electronic Balance designed to handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.
Marca: Fisherbrand™
222.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.36800kg
Descrizione
- La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
- Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
Specifica
RS232, USB o Ethernet (disponibili come accessori) | |
Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione | |
Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso | |
0.020000 g | |
0.020000 g | |
50°F to 104°F | |
2 Years | |
230 x 204 x 70 mm (9.1 x 8 x 2.8 in.) | |
1 kg |
620 g | |
0.010000 g | |
Adattatore CA | |
FPOS622 | |
1.500 sec. | |
10°C to 40°C | |
Carato, Grano, Grammo, Newton, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight, Libbra, Libbra:Oncia | |
2.2 lb. |