Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - NVT Series
Codice prodotto. 16313488 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16313488
Marca: OHAUS™ 30456394
Multi-Purpose Portable Balances Suitable for Everyday Weighing
  • Navigator offers essential weighing applications at a competitive price point.
  • Advanced weighing technology offers one-second stabilization for fast and accurate weighing results, improving operator efficiency, productivity and throughput.
  • Overload protection system that can withstand loads up to four times the rated capacity safeguards the balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Descrizione Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Capacità 12,000.00 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 1.0000 g
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Linearità 2.0000 g
Modello NVT12000
Ripetibilità 1.0000 g
Tempo di stabilizzazione 1.000 s
Modalità di pesatura Carat, Grain, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, & Pound:Ounce
Dimensioni (L x P x A) 39.000 x 32.500 x 17.000 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 250.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.50 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 9.100 in.
Larghezza (sistema metrico) 240.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 230.000 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.90 in.
Altezza (sistema metrico) 74.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 9.80 in.
Profondità (sistema imperiale) vasca 6.900 in.
Profondità (sistema metrico) 250.00 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 174.000 mm
Peso (sistema imperiale) 3.300 lb.
Peso (sistema metrico) 1.500 kg
Requisiti elettrici AC adapter (included) or 4 C batteries (not included)