Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - NVT Series
Codice prodotto. 16680304 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16680304
Marca: OHAUS™ 30456385
Multi-Purpose Portable Balances Suitable for Everyday Weighing
  • Navigator offers essential weighing applications at a competitive price point.
  • Advanced weighing technology offers one-second stabilization for fast and accurate weighing results, improving operator efficiency, productivity and throughput.
  • Overload protection system that can withstand loads up to four times the rated capacity safeguards the balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Descrizione Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Capacità 220.00 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.1000 g
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Linearità 0.2000 g
Modello NV221
Ripetibilità 0.1000 g
Tempo di stabilizzazione 1.000 s
Modalità di pesatura Carat, Grain, Gram, Newton, Ounce, Ounce Troy, & Pennyweight
Dimensioni (L x P x A) 30.000 x 25.000 x 13.400 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.00 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 7.500 in.
Larghezza (sistema metrico) 204.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 190.000 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.80 in.
Altezza (sistema metrico) 70.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 9.10 in.
Profondità (sistema imperiale) vasca 5.700 in.
Profondità (sistema metrico) 230.00 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 144.000 mm
Peso (sistema imperiale) 2.200 lb.
Peso (sistema metrico) 1.000 kg
Requisiti elettrici AC adapter (included) or 4 C batteries (not included)