Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - PR Series
Codice prodotto. 16630304 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16630304
Marca: OHAUS™ 30430074
Designed for Routine Weighing Applications in Your Workplace
  • The PR is equipped with 3 essential weighing modes, RS-232 connectivity for data transfer and storage, and internal calibration (in select models), making it ideal for routine weighing applications.
  • Equipped with an easy-to-read, bright backlit display and a simple user interface, the PR is incredibly easy to operate, with almost no training required.
  • The PR's small footprint saves desktop space while providing a large weighing surface. The PR is durably constructed, and features a stainless steel pan to withstand day-to-day use in the workplace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232 (one port included)
Descrizione User-selectable environmental filters and brightness settings, auto-tare, auto-dim, user-selectable span calibration points, software lockout and reset menu, user-selectable communication settings and data print options, user-definable project and user IDs, software overload/underload indicator, stability indicator
Capacità 1600.00 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.0100 g
Da utilizzare con (applicazione) Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
Linearità 0.0200 g
Modello PR1602/E
Ripetibilità 0.0100 g
Tempo di stabilizzazione 1.000 s
Modalità di pesatura Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton, & Grain
Dimensioni (L x P x A) 55.000 x 39.000 x 29.000 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 317.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 201.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.70 in.
Altezza (sistema metrico) 93.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.50 in.
Profondità (sistema metrico) 317.00 mm
Peso (sistema imperiale) 7.700 lb.
Peso (sistema metrico) 3.500 kg
Requisiti elettrici AC Adapter (included)