Learn More
Hirschmann™ Buretta elettronica
Digital, solar-powered display for easy reading of titration results. High accuracy with double seal PTFE compound piston.
1295.00€ - 1345.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10205991
|
Hirschmann™
9392020 |
20 mL |
1345.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11632249
|
Hirschmann™
9392010 |
10 mL |
1295.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10093991
|
Hirschmann™
9392050 |
50 ml |
1330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For sensitive manual titration
- Media conveying parts can be steam sterilized at 121°C
- Free rotation
- Media recirculating system for simple and rapid venting without reagent loss
- Solar panels being the power supply for the display
- Use within a temperature range of 4°C to 50°C
- Individual quality certificate with conformity certificate
Specifica
Autoclavable | |
Electronic Buret |