Learn More
BTX™ Cuvette per elettroporazione Plus™
Codice prodotto. 15457270
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
90 μl
400 μL
800 μL
Width (Metric) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Colore chiusura:
Blu
Blue
Giallo
Gray
Yellow
Quantità:
10 Pk.
100/Pk., 25 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2400
pezzi 50
Codice prodotto. 15457270
Marca: BTX™ 450126
Edge
Electroporation Cuvettes Plus™ for use in electroporation and electrofusion of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
  • Con elettrodi in alluminio integrati e cappucci rotondi e con codifica a colori
  • Sterilizzazione a raggi gamma
Specifica
Sterilità Sterile
Tipo Cuvette per elettroporazione
Monouso
Capacità (sistema metrico) 800 μL
Materiale Polished Aluminum
Colore chiusura Giallo
Include Pipetta sterile per la rimozione del campione dopo l'elettroporazione
Quantità 50 Pk.
Width (Metric) Gap 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Generatori BTX
Da utilizzare con (applicazione) Mammiferi e piante