Learn More
Bibby Scientific™ Elemento riscaldante per EM/EME Electrothermal™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Bibby Scientific Electrothermal Heating Element for EM/EME, Capacity: 250 mL, For Use With: 14314 EM Series Heating Mantles, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Da utilizzare con | EM/EME Series Heating Mantles |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 200w |
| Product Type | Heating Element |
| Frequenza | 50/60 Hz |