Learn More
Bibby Scientific™ Elemento riscaldante per EM/EME Electrothermal™
Codice prodotto. 11768412
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11768412
Marca: Bibby Scientific™ 0301285
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bibby Scientific Electrothermal Heating Element for EM/EME, Capacity: 250 mL, For Use With: 14314 EM Series Heating Mantles, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Da utilizzare con EM/EME Series Heating Mantles
Tensione 230 V
Wattage 800w
Product Type Heating Element
Frequenza 50/60 Hz