Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Replacement Heater
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Da utilizzare con:
EMA
EMV
EMX
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Da utilizzare con | EMX |
| Product Type | Replacement Heater |