Learn More
Cole-Parmer™ elements™ Modular Stirrer Control Unit
Completely customizable stirrer designed to optimize your stirring needs and workspace.
Marca:  Cole-Parmer™ 84003-81
Codice prodotto. 16416629
  • 204.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Attach up to 10 stir plates based on need
  • Simple touch and slide operation
  • LCD display with real time parameters
  • Corrosion-resistant glass stir top
  • Waterproof USB attachments
  • Specifica
    Specifica
    Up to 10 L
    Modular Stir Plates
    50/60 Hz
    100 to 1500 rpm
    Control Unit
    Controls up to 10 modular units
    Multi-position Stirrer
    Control module, power cord, and AC adapter
    5 to 40°C
    Digital LCD