Learn More
Cole-Parmer™ elements™ Ultra-Thin Magnetic Stirrer with Timer
Stirrer with ultra slim design to save valuable space.
Marca:  Cole-Parmer™ 84003-71
175.92 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16496619
  • 193.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Simple touch and slide operation
  • LCD display with real time parameters
  • High IP protection class (IP 65)
  • Specifica
    Specifica
    20 to 1500 rpm
    Polyester
    3 w
    10 cm
    50/60 Hz
    Digital
    Digital Magnetic Stirrer
    0.37 kg
    1
    100/240 V
    4 in.
    18 x 11 x 1.2 cm
    Power cord, timer, and AC adapter
    Up to 9 hr.
    0.82 lb.