Learn More
Bel-Art™ Campionatori a spatola ed Ellipso-Spoon SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL Bowl
70 mL bowl
Vaschetta da 70 ml
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Size:
15 x 35 mm bowl
28 x 65 mm bowl
Vaschetta 28 x 65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Estrae cristalli, sostanze granulari e solide, liquidi spessi e materiali delicati
- Presenta un'estremità a cucchiaio e un’estremità a spatola
- In acciaio inossidabile lucidato di grado 304
- Ignifugo, autoclavabile e impermeabile all'acqua bollente
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 70 mL bowl |
| Product Type | Spoon and Spatula Sampler |
| Finitura | Polished |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottles and containers |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed to extracts crystals, granulated and solid substances, thick liquids and delicate materials |
| Size | 28 x 65 mm bowl |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 cm |