Learn More
Bel-Art™ Campionatori a spatola ed Ellipso-Spoon SP Scienceware™
Codice prodotto. 15500132 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL Bowl
70 mL bowl
Vaschetta da 70 ml
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Size:
15 x 35 mm bowl
28 x 65 mm bowl
Vaschetta 28 x 65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15500132
Marca: Bel-Art™ H368070021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La speciale forma curva impedisce l'accumulo di campioni mancanti negli angoli.
  • Estrae cristalli, sostanze granulari e solide, liquidi spessi e materiali delicati
  • Presenta un'estremità a cucchiaio e un’estremità a spatola
  • In acciaio inossidabile lucidato di grado 304
  • Ignifugo, autoclavabile e impermeabile all'acqua bollente
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 10 mL Bowl
Product Type Spoon and Spatula Sampler
Finitura Polished
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottles and containers
Da utilizzare con (applicazione) Designed to extracts crystals, granulated and solid substances, thick liquids and delicate materials
Size 15 x 35 mm bowl
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm