Learn More
Cole-Parmer™ Mantello elettrico controllato serie EM
Include un regolatore di energia incorporato con spie di alimentazione e funzionamento del riscaldatore. Il mantello elettrico controllato Electrothermal™ serie EM è dotato di una schermatura con messa a terra e fusibili doppi, per una maggiore sicurezza. I prodotti con maggiore capacità sono dotati di più elementi riscaldanti, per ottenere un trasferimento di calore più uniforme e diretto.
Marca:  Cole-Parmer™ 36002-06
Codice prodotto. 11758352
  • 466.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EM Series Controlled Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
  • La soluzione più sicura di mantelli riscaldanti sul mercato
  • Per l'uso con palloni da 50 a 500 ml
  • Design innovativo per evitare il riscaldamento della struttura esterna
  • Per l'uso con palloni da 50 ml a 5 l
  • Temperatura massima elemento 450°C
  • Controller integrato
  • Cartuccia riscaldatore sostituibile isolata
  • Custodia esterna in polipropilene con resistenza chimica
Specifica
Specifica
Polypropylene Outer Case
100 mL
260 mm
127 mm
Morsetto
UK and EU plug
6.9 in.
Manto riscaldante
3.4 oz.
Applicazioni di riscaldamento in laboratorio, massimo trasferimento del calore con rischio minimo di rottura dei matracci
100 mL (3.4 oz.)
10.2 in.
5 in.
230 V
Polypropylene
60 W
175 mm
450°C
842°F
50/60 Hz
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Mantello elettrico controllato serie EM > HM-200 Series Heating Mantle; Max Flask Size: 100 mL (3.4 oz.)