Learn More
Electrothermal™ Mantello riscaldante Stuart™ serie EM Electromantle
Mantelli riscaldanti adatti per diverse applicazioni. I mantelli elettrici Bibby Scientific™ Stuart™ serie EM offrono il massimo trasferimento di calore al campione grazie all'eccellente isolamento intorno alla cartuccia e a una buona copertura della fiasca.
Specifica
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Include | Morsetto |
| Materiale | Custodia esterna in polipropilene |
| Product Type | EM |
| Temperatura (sistema metrico) | ° |
Descrizione
Use these heating mantles for a variety of applications. EM Series Electromantle Heating Mantles provide maximum heat transfer to the sample thanks to excellent insulation around the cartridge and good flask coverage.
- La soluzione più sicura di mantelli riscaldanti sul mercato
- Per l'uso con palloni da 50 a 500 ml
- Design innovativo per evitare il riscaldamento della struttura esterna
- Per l'uso con palloni da 50 ml a 5 l
- Temperatura massima elemento 450°C
- Controller integrato
- Cartuccia riscaldatore sostituibile isolata
- Custodia esterna in polipropilene con resistenza chimica
Specifica
| 230 V | |
| Custodia esterna in polipropilene | |
| ° | |
| 50/60 Hz |
| Morsetto | |
| EM | |
| Applicazioni di riscaldamento in laboratorio, massimo trasferimento del calore con rischio minimo di rottura dei matracci |