Learn More
VELP Scientifica EMA 502 Analizzatore Elementare CHNS-O
Micro analizzatore elementare preciso, versatile e abilitato al cloud per la determinazione di Carbonio, Idrogeno, Azoto, Zolfo e Ossigeno in campioni organici con Elio e Argon come gas carrier.
Marca:  VELP Scientifica F30800100
Codice prodotto. 30213534
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Analizzatore elementare accurato, preciso e affidabile per la determinazione di carbonio, idrogeno, azoto, zolfo e ossigeno in vari settori industriali quali farmaceutico e life science, chimica organica, petrolchimica ed energia, ambientale, agronomia, alimentare e dei mangimi. L’EMA 502 offre prestazioni elevate, versatilità e facilità d'uso, operando in conformità con i metodi ufficiali di riferimento AOAC, AACC, ASBC, ISO, DIN, IFFO, OIV, ASTM, EPA per la determinazione CHNS e dell'ossigeno.
UN'UNICA SOLUZIONE PER MOLTEPLICI SFIDE ANALITICHE
  • Soluzione “all-in-one” per la determinazione di Carbonio, Idrogeno, Azoto, Zolfo e Ossigeno in matrici organiche
  • Combustione e pirolisi in un unico strumento, senza l’utilizzo di alcun modulo esterno aggiuntivo
VERSATILITÀ E PRODUTTIVITÀ
  • Autocampionatore elettronico a 30 posizioni espandibile con 3 dischi aggiuntivi per garantire la massima produttività
  • Passaggio rapido dalla modalità CHNS alla modalità O grazie all'esclusivo pannello di connessione
  • È possibile selezionare tra Elio e Argon come carrier gas
AFFIDABILITÀ E PRECISIONE SUPERIORI
  • L'esclusivo rilevatore TCD garantisce la massima precisione e affidabilità
  • Determinazione precisa da pochi ppm a 100% per campioni solidi, semisolidi e liquidi
  • La tecnologia gascromatografica assicura la completa separazione di tutti gli elementi e i dati dei picchi in tempo reale
FACILITÀ D'USO SENZA PARI
  • Funzionamento intuitivo grazie al potente software EMASoft™
  • Monitoraggio del processo analitico con grafici in tempo reale
  • Sistema di reporting completo
FLUSSI DI LAVORO MIGLIORATI
L'esclusiva connettività alla piattaforma cloud VELP Ermes permette di monitorare l’analizzatore elementare in qualsiasi momento, anche da remoto, e di usufruire di un supporto tecnico/analitico avanzato
Specifica
Specifica
Elemental Analyzer
Thermal Conductivity Detector
Organic Chemistry, Environmental Science, Petro-Chemistry, Material Characterization, Pharmaceuticals