Learn More
Merck Aerosol Analysis Monitors, 37 mm
Millipore's 37 mm Aerosol Analysis Monitors are transparent, disposable, plastic filter holders for use with Type MF (mixed cellulose esters) Millipore filters. A thin cellulose support seals the filter between monitor sections to distribute sample flow evenly over the filter surface.
396.00€ - 941.00€
Specifica
Colore White
Connettori Female luer slip
Materiale Polystyrene
Area di filtraggio 9 cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.4 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo Grado Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Grado Prezzo Quantità e disponibilità  
10528452
Vedere i documenti
Merck
MAWP037A0
Aerosol Monitor, with Pad AAWP
396.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10014610
Vedere i documenti
Merck
MAWP037AM
Aerosol Monitor, Match-w with Pad AAWP
941.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10330181
Vedere i documenti
Merck
MHWP037A0
Aerosol Monitor, with Pad HAWP
486.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The three-part design holds the filter in-place when the top section is removed for open aerosol sampling.
The Average Background particle Count (ABC) value is marked on each monitor package.
  • Pre-assembled with filters in-place
  • Available with matched-weight membranes
Applications:
Aerosol analysis monitors are available with 0.45 μm and 0.8 μm cellulose esters membranes. Matched weight monitors contain two filters matched in weight to within 0.1 mg, eliminating test filter pre-weighing in gravimetric analysis.
Order Info
Monitor case is also available separately for use with membrane of your choice; comes with or without support ring.
Specifica
Specifica
White
Polystyrene
1.4 in.
3.7 cm
Female luer slip
9 cm2
3.7 cm