Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 0.45μ
Consigliati in applicazioni che richiedono recupero massimo. Membrane in PVDF EMD Millipore Durapore™: I pori da 0.45μ offrono portate e rese elevate, basso livello di estraibili, notevole compatibilità chimica e basso assorbimento proteico. Disponibili in diametri da 13mm a 142mm.
165.00€ - 635.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Punto di bolla | 22 psi |
Colore | Bianco |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | Polivinilidenfluoruro (PVDF) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10287800
|
Merck
HVLP01300 |
13 mm | Filter Membranes |
165.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10527862
|
Merck
HVLP04700 |
47 mm | Filter Membranes |
334.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10166040
|
Merck
HVLP14250 |
142 mm | Filter Membranes |
635.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10277850
|
Merck
HVLP09050 |
90 mm | Filter Membranes |
407.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10699113
|
Merck
HVWG04700 |
47 mm | Filter Membranes |
304.44€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10657111
|
Merck
HVLP02500 |
25 mm | Filter Membranes |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important. Durapore™ PVDF Membranes: 0.45μ Pore Size provide high flow rates and throughput, low extractables, broad chemical compatibility and low protein binding. Available in diameters ranging from 13mm to 142mm.
- In polivinilidenfluoruro (PVDF), per legare molte meno proteine rispetto alle membrane in nylon, nitrocellulosa o PTFE
- Le membrane bianche sono autoclavabili
- Le membrane idrofile sono spesse 125 μm con pori da 0.45 μm
- Indice di rifrazione tipico: 1.42
- Filtri a superficie piatta disponibili in formati da 13, 25, 47, 90 e 142mm, con in aggiunta una superficie grigliata opzionale da 47mm
- Chiarificazione di aria e altri gas
- Filtrazione sterilizzante di soluzioni proteiche, terreni di coltura di tessuti, additivi, antibiotici e alcol
- Rimozione del particolato e saggi biologici (studi sul legame dei recettori, precipitati TCA)
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Polivinilidenfluoruro (PVDF) | |
Non-sterile | |
Idrofilo | |
Filter Membranes |
22 psi | |
Screen Filter | |
0.45 μm | |
29.0 ml/min./cm2 | |
125 μm | |
Hydrophilic |