Learn More
Merck Flow-limiting Orifices
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1 L/min.
2 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Flow Limiting Orifices create quantitative airflow through a MF-Millipore filter for airborne contamination analysis. The orifices are threaded into the outlet of a Millipore Aerosol Analysis Holder or Aerosol Adapter to enable a constant flow rate when required vacuum level is applied.Ratings are accurate to within approximately 15%. For greater precision, calibrate orifice with a flowmeter at actual working vacuum level.
Specifica
Specifica
| Product Type | Environmental Test Kits or Supplies |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Millipore Aerosol Analysis Holder or Aerosol Adapter |
| Da utilizzare con (applicazione) | To create quantitative airflow through a Millipore filter for airborne contamination analysis |
| Velocità di flusso dell'aria | 2 L/min. |
| Include | Flow-limiting Orifice, 2 L/min |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido