Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
257.00€ - 2975.00€
Specifica
Colore Natural
Monouso Single-use
Materiale Nylon with Graduated Glass Fiber Prefilter
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10511353
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLHNM25NS
Nylon with Graduated Glass Fiber Prefilter 0.45 μm
257.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10181692
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLHNM25NK
Nylon with Graduated Glass Fiber Prefilter 0.45 μm
2975.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Achieve up to 50% greater throughput and easier filtration than traditional syringe filters. HPF Millex™ Nonsterile 25mm Syringe Filters feature a choice of nylon or PVDF membranes for optimal, fine filtration. Non-sterile filters are compatible with multiple Zymark workstations.
Overview of Non-Sterile Millex™ HPF Syringe Filters
  • HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 μm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 μm membrane filter for fine filtration
  • Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
  • For manual or automated use
  • Low-extractable polyethylene housing
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Specifica
Specifica
Natural
Nylon with Graduated Glass Fiber Prefilter
Non-sterile
Analytical sample prep
HDPE
100 mL
25 mm
Single-use
0.45 μm
3.9 cm2
250 μL
Syringe Filter
25 mm