Learn More
Merck Immobilon-Ny+ Membrane, Charged Nylon, 0.45 μm
For nucleic acid blotting and screening
Marca:  Merck INYC00010
Codice prodotto. 10439820
  • 904.00€ / 1 rotolo
Spedizione stimata: 25-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Immobilon-Ny+ Membrane, charged Nylon, 0.45 μm, 30 cm x 3.3 m roll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
30 cm
Optimized for radioactive, chemiluminescent and fluorescent detection systems
Charged Nylon
3 m
Roll
0.45 μm