Learn More
Merck Membrane di trasferimento in PVDF Immobilon™: P
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
10 cm
15 cm
20 cm
26.5 cm
26 cm
7 cm
8.5 cm
8 cm
9 cm
Larghezza (sistema metrico):
10 cm
12 cm
13.5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3.75 m
8.4 cm
8.5 cm
Formato:
Foglio
Roll
Rotolo
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 10
pezzi 50
Descrizione
Immobilon™ PVDF membranes are offered in four types, each optimized for a different protein blotting application. Convenient blotting sandwiches feature pre-cut sheets of membrane and blotting filter paper. Immobilon™ PVDF membranes have high protein adsorption, so you won’t lose proteins during transfer or reprobing. The open pore structure makes it easy to access bound proteins and remove unbound probes. In addition, Immobilon™ PVDF membranes optimized for fluorescent blots dramatically increase signal-to-noise ratios for high sensitivity in quantitative, multiplexing applications.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per legare le proteine trasferite da un’ampia gamma di matrici gel |
| Formato | Foglio |
| Materiale | PVDF |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |