Learn More
Merck Membrane di trasferimento in PVDF Immobilon™: PSQ
For Western blots and protein sequencing
Marca: Merck ISEQ07850
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immobilon-PSQ Membrane:Specifica
7 cm | |
For sequencing low-abundance or low-molecular weight (<20,000 Daltons) proteins | |
ISEQ | |
3.30 in. | |
Immobilon-PSQ | |
0.2 μm |
8.4 cm | |
White | |
Plain | |
Sheet | |
2.75 in. | |
7 x 8.4 cm |