Learn More
Merck Membrane di trasferimento in PVDF Immobilon™: PSQ
For Western blots and protein sequencing
Marca:  Merck ISEQ09120
Codice prodotto. 10593984
  • 285.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 25-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Immobilon-PSQ Membrane:
  • 0.2 μm pore size and a large internal structure
  • Higher protein adsorption and sequencing yields than other membranes
  • Recommended for blotting proteins less than 20 kDa
  • Prevents blow-through of low molecular weight proteins
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    9 cm
    For sequencing low-abundance or low-molecular weight (<20,000 Daltons) proteins
    Immobilon-PSQ
    9 x 12 cm
    12 cm
    Sheet
    0.2 μm